Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimetoxidibencilideneacetona)paladio(0), Pd 12 %-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Bis(3,5,3′,5′-dimetoxidibencilideneacetona)paladio(0) utilizado como catalizador en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) |
| Punto de fusión | 170°C to 178°C |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 1,5-bis(3,5-dimetoxifenil)penta-1,4-dien-3-ona;paladio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 815.23 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 13% |
| Forma física | Polvo |