Learn More
Bis(2-tienil)cetona, TRC
Código de producto. 30335417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335417 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58536510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Fórmula molecular C9 H6 O S2
Cantidad 10 g
Sinónimo Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
Nombre IUPAC ditiofen-2-ilmetanona
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.986