Learn More
Bis[2-(succinimidooxicarboniloxi)etil] sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[2-(succinimidooxycarbonyloxy)ethyl] Sulfone |
| CAS | 57683-72-4 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O12 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| SMILES | O=C(OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | Carbonato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) 2-[2-(2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)oxicarboniloxietilsulfonil]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 436.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.0424 |