Learn More
Bis(2-propileheptilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30134661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134661 1 g 1 g
17912695 100 mg 100 miligramos
17951685 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5235001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53306-54-0
Fórmula molecular C28 H46 O4
Peso molecular (g/mol) 446.66
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-propylheptyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-propylheptyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-propylheptyl) ester (6CI), Bis(2-propylheptyl) phthalate, DPHP, Di-2-propylheptyl phthalate, Dipropylheptyl phthalate, Hexamoll DPHP, NSC 17071, Palatinol 10P, Phthalic acid, bis-2-propylheptyl ester
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(2-propileptilo)
SMILES CCCCCC(CCC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CCC)CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-propylheptyl) Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-5-9-11-17-23(15-7-3)21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-24(16-8-4)18-12-10-6-2/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.3396
Porcentaje de pureza >95%