Learn More
Ftalato de bis(2-propilheptilo)-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-propylheptyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1346601-46-4 |
| Fórmula molecular | C28H42D4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic-d4 Acid 1,2-Bis(2-propylheptyl)ester-d4, Phthalic Acid Bis(2-propylheptyl)ester-d4, Di-2-propylheptyl Phthalate-d4, NSC 17071-d4, Palatinol 10P-d4, DPHP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4/c1-5-9-11-17-23(15-7-3)21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-24(16-8-4)18-12-10-6-2/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3/i13D,14D,19D,20D |
| SMILES | O=C(OCC(CCCCC)CCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(OCC(CCC)CCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-propilheptilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 450.69 |