Learn More
Diclorhidrato de bis-(2-piperidinoetil)éter (diclorhidrato de BPEE), Mikromol™
Código de producto. 30050896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050896 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0486.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de bis-(2-piperidinoetil)éter (diclorhidrato de BPEE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride)
CAS 104032-34-0
Nombres de analitos o componentes Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H28 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride, BPEE Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28N2O.2ClH/c1-3-7-15(8-4-1)11-13-17-14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-14H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCCCC1)OCCN2CCCCC2
Nombre IUPAC 1-[2-(2-piperidin-1-iletoxi)etil]piperidina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1735 g/mol