Learn More
Fosfato de bis[2-(perfluorohexil)etilo], TRC
Código de producto. 17991555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991555 100 mg 100 miligramos
17962205 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB516300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57677-95-9
Fórmula molecular C16 H9 F26 O4 P
Peso molecular (g/mol) 790.17
Sinónimo Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate, 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, hydrogen phosphate (9CI), 6:2 Polyfluoroalkylphosphoric acid diester, Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol),hydrogen phosphate, Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate, 6:2 diPAP, Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phosphate, 6:2 Di-PAPS
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno BIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)
SMILES OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl]phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9F26O4P/c17-5(18,7(21,22)9(25,26)11(29,30)13(33,34)15(37,38)39)1-3-45-47(43,44)46-4-2-6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(31,32)14(35,36)16(40,41)42/h1-4H2,(H,43,44)
Formula Weight (peso de la fórmula) 789.9823
Porcentaje de pureza >95%