Learn More
Fosfato de bis[2-(perfluorodecil)etilo], TRC
Código de producto. 30180110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180110 5 mg 5 miligramos
30180083 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5162805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1895-26-7
Fórmula molecular C24H9F42O4P
Peso molecular (g/mol) 1190.23
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol 1,1'-(Hydrogen Phosphate);
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno BIS(3,3,4,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,12-henicosafluorodedecyl) fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(perfluorodecyl)ethyl] Phosphate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H9F42O4P/c25-5(26,7(29,30)9(33,34)11(37,38)13(41,42)15(45,46)17(49,50)19(53,54)21(57,58)23(61,62)63)1-3-69-71(67,68)70-4-2-6(27,28)8(31,32)10(35,36)12(39,40)14(43,44)16(47,48)18(51,52)20(55,56)22(59,60)24(64,65)66/h1-4H2,(H,67,68)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1189.9568