Learn More
Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride |
| CAS | 68641-49-6 |
| Fórmula molecular | C6H8ClN2O5P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | BOP-Cl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2 |
| SMILES | ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O |
| Nombre IUPAC | 3-[cloro-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)fosforil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.9859 |