Learn More
Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532851 5 g Frasco de vidrio 5 g
10509843 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310060050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68641-49-6
Fórmula molecular C6H8ClN2O5P
Peso molecular (g/mol) 254.57
Número MDL MFCD00010077
Clave InChI KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
Nombre IUPAC 3-[cloro-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)fosforil]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino