Learn More
Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332706 25 g 25 g
11312706 1 g 1 g
11322706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08775.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.563 g/mol
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide. Also used as reagent is used for activating the carboxylic group, synthesis of amides, esters and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfínico en la preparación del hexadepsipéptido. También se utiliza como reactivo para activar el grupo carboxílico, la síntesis de amidas, los ésteres y los péptidos.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en un sitio fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68641-49-6
Fórmula molecular C6H8ClN2O5P
Peso molecular (g/mol) 254.563
Número MDL MFCD00010077
Clave InChI KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
Nombre IUPAC 3-[cloro-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)fosforil]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3654596
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.57
Porcentaje de pureza 97%