Learn More
Carbonato bis(2-metilalilo), 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13468408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13468408 5 g Frasco de vidrio 5 g
13458408 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13468408 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170580050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 64057-79-0
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00008598
Clave InChI SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
Nombre IUPAC Carbonato de bis(2-Metilprop-2-enilo)
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methylallyl) carbonate
Punto de ebullición 199.0°C to 202.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [H2C=C(CH3)CH2O]2CO
Índice de refracción 1.4371
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación