Learn More
Bis(2-metoxietil) ftalato, TRC
Código de producto. 30179675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179675 50 g 50 g
30179078 10 g 10 g
30179456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB48751050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-82-8
Fórmula molecular C14 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 282.29
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methoxyethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methoxyethyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-methoxyethyl) ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-methoxy-, phthalate (2:1) (8CI), 2-Methoxyethyl phthalate, Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Bis(2-methoxyethyl)ester 1,2-benzenedicarboxylic acid, Bis(methoxyethyl) phthalate, Di(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethyl glycol phthalate, KC 988, Kesscoflex MCP, Methyl glycol phthalate, NSC 2147
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-metoxietil)
SMILES COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-methylglycol ester
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1103