Learn More
Ftalato de bis(2-metoxietil), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315198 50 g 50 g
11305198 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044089.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-82-8
Fórmula molecular C14H18O6
Peso molecular (g/mol) 282.29
Número MDL MFCD00042842
Clave InChI HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-methoxyethyl phthalate, kesscoflex mcp, 2-methoxyethyl phthalate, dmep, bis methoxyethyl phthalate, di 2-methoxyethyl phthalate, kodaflex dmep, methyl glycol phthalate, dimethoxyethyl phthalate, dimethylglycol phthalate
PubChem CID 8344
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-metoxietil)
SMILES COCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (2-methoxyethyl) phthalate
Color Incolora
Densidad 1.17 g/mL
Punto de ebullición 340°C
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 50 g
Beilstein 2056929
Información de solubilidad Soluble in water 8500mg/L at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.29
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido