Learn More
Ftalato de bis(2-metoxietilo)-3,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-methylglycol ester D4 |
| CAS | 1398065-54-7 |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H14 O6 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4, Phthalic Acid, Bis-methylglycol Ester D4 (phenyl D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOC)c(C(=O)OCCOC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 286.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1354 |