Learn More
Éter bis(2-metoxietílico), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30315829 1 g
1 options
Código de producto. 30315829 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10653800
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Nombres de analitos o componentes Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diglyme, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Bis(2-methoxyethyl)ether, Diethylene glycol dimethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 134.17
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943 g/mol