Learn More
Éter bis(2-metoxietil), 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10418860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10418860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10183170 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10655172 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11641759 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10418860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125850010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-96-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
SMILES COCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) ether
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090
Cantidad 1 L
Beilstein 01,IV,2393
Fieser 01,255
Índice Merck 15,3184
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viscosidad 2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.