Learn More
Éter bis(2-metximetiletílico), + 99 %, extraseco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11964701 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Unit Size:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11964701 100 mL 100 ML
11954701 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11964701 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 443101000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-96-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
SMILES COCCOCCOC
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) ether
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,3184
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, hydrocarbon solvents
Viscosidad 2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxyethyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.