Learn More
Bis(2-metoxietil) éter, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10500384 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10590374 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10500384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397211000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-96-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008503
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
SMILES COCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) ether
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -64.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, IV, 2393
Residuos después de la evaporación 0.001 max.
Fieser 01,255
Índice Merck 15, 3184
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viscosidad 2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.