Learn More
Trifluoruro de [Bis(2-metoxietil)amino]azufre, solución de 2,7 M (al 50 % de peso) en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531902 5 g Frasco de plástico 5 GR
10180952 25 g Frasco de plástico 25 g
11955851 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368960050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 202289-38-1 | C6H14F3NO2S | 221.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride
CAS 202289-38-1, 108-88-3
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Color Naranja-amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H14F3NO2S
Fórmula lineal (CH3OCHCH2)2NSF3
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2899
Gravedad específica 1.2
Sinónimo bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride
Clave InChI APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCN(CCOC)S(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metoxi-N-(2-metoxietil)-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 221.24
PubChem CID 2734690
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.24
Porcentaje de pureza ≥95% (NMR, neat substance)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.