Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo), Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 70172-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nimodipine Imp. C (EP), Nimodipine USP Related Compound B, Nimodipine USP RC B, Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound B, Nimodipine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo) |
| Mostrar más |