Learn More
Bis-(2-metanetiosulfonatoetil)metilamina, TRC
Código de producto. 30336877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30336877 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30336877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB48591025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine
CAS 16216-82-3
Fórmula molecular C7 H17 N O4 S4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO4S4/c1-8(4-6-13-15(2,9)10)5-7-14-16(3,11)12/h4-7H2,1-3H3
SMILES CN(CCSS(=O)(=O)C)CCSS(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-metil-2-metilsulfonilsulfanil-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 307.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.004