Learn More
Bis-(2-metanetiosulfonatoetil)metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-(2-methanethiosulfonatoethyl)methylamine |
| CAS | 16216-82-3 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O4 S4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO4S4/c1-8(4-6-13-15(2,9)10)5-7-14-16(3,11)12/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(CCSS(=O)(=O)C)CCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-metilsulfonilsulfanil-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.004 |