Learn More
Bis(2-mercaptoetil)sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone |
| CAS | 145626-87-5 |
| Fórmula molecular | C4H10O2S3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Sulfonylbis-ethanethiol, BMS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMILES | SCCS(=O)(=O)CCS |
| Nombre IUPAC | 2,2'-sulfonilbis(etano-1-tiol) |
| Peso molecular (g/mol) | 186.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.98 |