Learn More
Disulfuro de bis(2-mercaptoetil)sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-mercaptoethyl) sulfone Disulfide |
| CAS | 145626-93-3 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 S3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,5-Trithiepane, 5,5-dioxide, 1,2,5-Trithiepane 5,5-dioxide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfone disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMILES | SCCS(=O)(=O)CCS |
| Nombre IUPAC | 2-(2-sulfaniletilsulfonil)etanetiol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9843 |