Learn More
Bis(2-isopropilfenilo) fenil fosfato, TRC
Código de producto. 30011383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011383 50 mg 50 miligramos
30007130 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB45144550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69500-29-4
Fórmula molecular C24H27O4P
Peso molecular (g/mol) 410.44
Sinónimo Phosphoric Acid Bis[2-(1-methylethyl)phenyl] Phenyl Ester, Bis(o-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate;
Nombre IUPAC Fenil bis(2-propano-2-ilfenilo) fosfato
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-isopropylphenyl) Phenyl Phosphate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)21-14-8-10-16-23(21)27-29(25,26-20-12-6-5-7-13-20)28-24-17-11-9-15-22(24)19(3)4/h5-19H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1647