Learn More
Tereftalato de Bis(2-hidroxietil), TRC
Código de producto. 30133350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133350 100 g 100 g
30009560 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443860100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-26-2
Fórmula molecular C12 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 254.236
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-hydroxyethyl) ester (9CI), Ethylene glycol, terephthalate (2:1) (8CI), Terephthalic acid, bis(2-hydroxyethyl) ester (6CI, 8CI), BHET, BHET(J), BHET-N, Bis(2-hydroxyethyl) 1,4-benzenedicarboxylate, Bis(2-hydroxyethyl) te
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxilato bis(2-hidroxietilo)
SMILES OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic Acid, Bis-2-hydroxyethyl Ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.079