Learn More
Ftalato de bis(2-hidroxietilo) (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-hydroxyethyl) Phthalate |
| CAS | 84-73-1 |
| Fórmula molecular | C12H14O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bis(2-hydroxyethyl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Bis(2-hydroxyethyl) Ester Phthalic Acid, Ethylene Glycol Phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-3-1-2-4-10(9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMILES | OCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCO |
| Nombre IUPAC | bis(2-hidroxietil)benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.079 |