Learn More
Bis(2-hidroxietil)-imino-tris-(hidroximetil)-metano, extrapuro, SLR, tampón biológico, Fisher Chemical
Código de producto. 10704561 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10704561 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10704561 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3010/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 6976-37-0
Punto de fusión 103°C
Color Blanco
pH 8.8 to 9.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C8H19NO5
Número MDL 2853
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.