Learn More
Disulfuro bis(2-hidroxietil), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332627 250 g 250 g
11322627 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11800.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1892-29-1 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro bis(2-hidroxietil) se utiliza como produccto intermedio en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona y éter.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1892-29-1
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00002906
Clave InChI KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl disulfide, 2,2'-dithiodiethanol, bis 2-hydroxyethyl disulfide, ethanol, 2,2'-dithiobis, hydroxyethyl disulfide, diethanol disulfide, 2,2'-dithiobisethanol, 2-hydroxyethanedisulfide, usaf th-9, 2,2'-disulfanediyldiethanol
PubChem CID 15906
ChEBI CHEBI:43136
Nombre IUPAC 2-[(2-hydroxyethyl)disulfanyl]ethan-1-ol
SMILES OCCSSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Punto de fusión ∼25°C
Densidad 1.261
Punto de ebullición 158°C to 163°C (3.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal HOCH2CH2S-SCH2CH2OH
Índice de refracción 1.57
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 1735851
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)disulphide