Learn More
Cloruro de bis(2-hidroxietil)dimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219500 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10219500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402530250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Nombre de nota 99%
CAS 38402-02-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H16ClNO2
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2N(Cl)(CH3)2
Número MDL MFCD00041987
Cantidad 25 g
Sinónimo bis 2-hydroxyethyl dimethylammonium chloride, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethylethanaminium chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride, ethanaminium, 2-hydroxy-n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, bis 2-hydroxyethyl dimethylazanium chloride, bis 2-hydroxyethyl-dimethylazanium chloride, n-2-hydroxyethyl-n,n-dimethyl-n-2-hydroxyethyl ammonium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI OPVXPOIGBSHXNM-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(CCO)CCO.[Cl-]
Nombre IUPAC bis(2-hidroxietil)-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 169.65
PubChem CID 162303
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.