Learn More
Bis(2-hidroxietil)-d8-amina, CDN
Código de producto. 30319864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Unit Size:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30319864 0.25 g 0.25 g
30313245 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30319864 Supplier CDN Supplier No. CDND53080.25G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Fórmula molecular C4 2H8 H3 N O2
Cantidad 0.25 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 113.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 113,1292 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química