Learn More
Bis(2-hidroxietil)-d8-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethanolamine-d8 |
| CAS | 103691-51-6 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 H3 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.1292 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |