Learn More
Bis(2-hidroxietil)amina-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethanolamine-D11 |
| CAS | 1219804-08-6 |
| Fórmula molecular | C4 D11 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2,2'-Imino-d-bis[ethan-1,1,2,2-d4-ol-d], Diethanolamine-d11, Diethanolamine-D11, Bis(2-hydroxyethyl)-d10-amine-d, Bis(2-hydroxyethyl-O,1,1,2,2-d5)amine-d, Bis(2-hydroxyethyl)amine-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,6 D,7 D/hD |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxi-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxietil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.2034 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.148 g/mol |
| Mostrar más |