Learn More
Bis[(2-guanidino-4-tiazolil)metilodisulfuro (>85% de pureza) (impureza de famotidina), TRC
Código de producto. 30134991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134991 250 mg 250 miligramos
17961245 25 mg 25 miligramos
17900535 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB439800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129083-44-9
Fórmula molecular C10 H14 N8 S4
Peso molecular (g/mol) 374.53
Sinónimo 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine, Famotidine Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-[4- 2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metildissulfanil]metil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina
SMILES NC(=Nc1nc(CSSCc2csc(N=C(N)N)n2)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0224
Porcentaje de pureza >95%