Learn More
Bis(2-etilhexil) tereftalato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15537039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15537039 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 15537039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402490100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
CAS 6422-86-2
Punto de fusión -67.0°C
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 400.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C24H38O4
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 10 kg
Beilstein 09,IV,3306
Gravedad específica 0.984
Sinónimo bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,4-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 390.55
PubChem CID 22932
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.55
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación