Learn More
Bis(2-etilhexil) tereftalato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732202 250 g Frasco de vidrio 250 g
10391481 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402492500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6422-86-2
Fórmula molecular C24H38O4
Peso molecular (g/mol) 390.55
Número MDL MFCD00072256
Clave InChI RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
PubChem CID 22932
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,4-dicarboxilato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -67.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 400.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 250 g
Beilstein 09, IV, 3306
Gravedad específica 0.984
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido