Learn More
Bis(2-etilhexil) sebacato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561111 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10003280 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11925021 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269920010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-62-3
Fórmula molecular C26H50O4
Peso molecular (g/mol) 426.68
Número MDL MFCD00009497
Clave InChI VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
Nombre IUPAC decanodioato de bis(2-etilhexil)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidez 0.15mg KOH/g max.
Punto de fusión -55°C
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 212°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 215°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4500 to 1.455
Cantidad 1 L
Valor de saponificación 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Residuos después de la evaporación 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Índice Merck 15,1255
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad ca 23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido