Learn More
Sebacato de bis(2-etilhexil), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468706 5000 mL 5000 ml
11458706 250 mL 250 ml
11448706 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16049.0J
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Bis(2-ethylhexyl) sebacate is used as a plasticizer. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el sebacato de bis(2-etilhexil) se utiliza como plastificador. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
soluble en agua (0,1 g/l a 20 °C).
Notas
consérvese en un recipiente hermético. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-62-3
Fórmula molecular C26H50O4
Peso molecular (g/mol) 426.68
Número MDL MFCD00009497
Clave InChI VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
Nombre IUPAC decanodioato de bis(2-etilhexil)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Densidad 0.914
Punto de ebullición 211°C to 213°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5000 mL
Índice Merck 14,1251
Información de solubilidad Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.68
Porcentaje de pureza 95%