Learn More
Ftalato de bis(2-etilhexilo), TRC
Código de producto. 30340775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30340775 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30340775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB433850250MG
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H38 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl phthalate, 3315AF2, Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Bisoflex 81, Bisoflex DOP, Codan Set L 86P, Compound 889, Corflex 400, DEHP, DOF, DOF (Russian plasticizer), DOP, DOPT, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Di(isooctyl) phthalate, Diacizer DOP, Dioctyl phthalate, Diplast O, ESBO-D 82, Ergoplast FDO, Ergoplast FDO-S, Etalon, Etalon (plasticizer), Ethylhexyl phthalate, Eviplast 80, Eviplast 81, Fleximel, Flexol DOD, Flexol DOP, Garbeflex DOP-D 40, Good-rite GP 264, Hatco DOP, JSSD-DOP, Jayflex DOP, Kodaflex DEHP, Kodaflex DOP, Monocizer DOP, NSC 17069, Octoil, Octyl phthalate, Palatinol AH, Palatinol AH-L, Palatinol DOP, Phthalic acid di(2-ethylhexyl) ester, Phthalic acid dioctyl ester, Pittsburgh PX 138, Plasthall DOP, R 8000, Reomol D 79P, Sansocizer DOP, Sansocizer R 8000, Scandinol SC 1000, Sconamoll DOP, Sicol 150, Staflex DOP, Truflex DOP, Vestinol AH, Vinycizer 80, Vinycizer 80K, Witcizer 312, ZS, ZS (plasticizer)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 390.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95