Learn More
Ftalato de bis(2-etilhexilo) 5000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 117-81-7 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.277 g/mol |