Learn More
Fosfato de Bis(2-etilhexilo), TRC
Código de producto. 30136996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136996 10 g 10 g
30134187 5 g 5 g
30003975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43386510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-07-7
Fórmula molecular C16 H35 O4 P
Peso molecular (g/mol) 322.42
Sinónimo 1-Hexanol, 2-ethyl-, hydrogen phosphate (7CI), 2-Ethyl-1-hexanol hydrogen phosphate, A 208, A 208 (phosphate), Baysolvex D 2EHPA, Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Bis(2-ethylhexyl) orthophosphate, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, D 2EHPA, DEHAP, DP 8, DP 8R, Di(2-ethylhexyl) phosphate, Di(2-ethylhexyl)orthophosphoric acid, Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphate, Dioctyl hydrogen phosphate, Dioctyl orthophosphate, Dioctyl phosphate, HDEHP, HDEHPA, Hostarex PA 216, Hydrogen bis(2-ethylhexyl) phosphate, JB 58, LB 58, O,O-Bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid, O,O-Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Orthophosphoric acid 2-ethylhexyl alcohol diester, P 204, P 204 (acid), Phoslex A 208, Phosphoric acid di(2-ethylhexyl) ester, TOPS 99
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2273