Learn More
Bis(2-etilhexil) fosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393387 100 g 100 g
11373387 500 g 500 g
11383387 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017723.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Extracción de metales
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-07-7
Fórmula molecular C16H35O4P
Peso molecular (g/mol) 322.43
Número MDL MFCD00009492
Clave InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.965 g/mL
pH 2 to 3
Punto de ebullición 48°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 171°C (340°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice de refracción 1.442
Cantidad 100 g
Número UN UN1902
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.43
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) phosphate