Learn More
Bis(2-etilhexil)maleato, TRC
Código de producto. 17980835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980835 100 g 100 g
17931875 50 g 50 g
17922675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB433835100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-16-5
Fórmula molecular C20 H36 O4
Peso molecular (g/mol) 340.5
Sinónimo Bis(2-ethylhexyl)maleate, 2-Butenedioic Acid (2Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, 2-Butenedioic Acid (Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, Bis(2-ethylhexyl) Maleate, Ceraphyl 45, DOM, Di-2-ethylhexyl Maleate, Dioctyl Maleate
Nombre IUPAC bis(2-etilhexilo) (Z)-but-2-enedioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2 ethylhexyl)maleate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2614