Learn More
Maleato de bis(2-etilhexilo), Mikromol™
Descripción
Maleato de bis(2-etilhexilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| CAS | 142-16-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H36 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bis(2-ethylhexyl)maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13- |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil) (Z)-but-2-enedioato |
| Mostrar más |