Learn More
Bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925151 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10075450 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-07-7
Fórmula molecular C16H35O4P
Peso molecular (g/mol) 322.43
Número MDL MFCD00009492
Clave InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 48.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Índice de refracción 1.4400 to 1.4440
Cantidad 5 kg
Beilstein 01,IV,1786
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido