Learn More
Bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10075450 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11925151 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402470010
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-07-7
Fórmula molecular C16H35O4P
Peso molecular (g/mol) 322.43
Número MDL MFCD00009492
Clave InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) hidrógeno fosfato
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 48.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Índice de refracción 1.4400 to 1.4440
Cantidad 1 kg
Beilstein 01,IV,1786
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate