Learn More
Bis[(±)-2-etilhexil] hexano-d8-dioato, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-ethylhexyl)adipate-d8 |
| CAS | 1214718-98-5 |
| Fórmula molecular | C22 D8 H34 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Adipic Acid, Bis-2-ethylhexyl Ester D8 (adipate D8), Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, 1,6-bis(2-ethylhexyl) ester (ACI), 1,6-Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20 H,5-18H2,1-4H3/i11D2,12D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)OCC(CC)CCCC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanodioato de bis(2-etilhexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 378.616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.359 g/mol |
| Mostrar más |