Learn More
Bis(2-etilhexilo) Fumarato, TRC
Código de producto. 30136737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136737 10 mL 10 ml
30133770 50 mL 50 ml
30011859 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59203510ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-02-6
Fórmula molecular C20H36O4
Peso molecular (g/mol) 340.5
Sinónimo 2-Ethylhexyl fumarate, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, bis(2-ethylhexyl) ester (ZCI), Fumaric acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethylhexyl fumarate, Bis(2-ethylhexyl) fumarate, Di-2-ethylhexyl fumarate, Dioctyl fumarate, DOF, Maximol FOK 670, RC Comonomer DOF
Nombre IUPAC bis(2-etilhexilo) (E)-pero-2-enedioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) Fumarate
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2614
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.