Learn More
Bis(2-etilhexilo) Fumarato, TRC
Código de producto. 30133770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133770 50 mL 50 ml
30136737 10 mL 10 ml
30011859 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59203550ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-02-6
Fórmula molecular C20H36O4
Peso molecular (g/mol) 340.5
Sinónimo 2-Ethylhexyl fumarate, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, bis(2-ethylhexyl) ester (ZCI), Fumaric acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethylhexyl fumarate, Bis(2-ethylhexyl) fumarate, Di-2-ethylhexyl fumarate, Dioctyl fumarate, DOF, Maximol FOK 670, RC Comonomer DOF
Nombre IUPAC bis(2-etilhexilo) (E)-pero-2-enedioato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-ethylhexyl) Fumarate
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2614